Läs mer
N-Benzyl-4-nitro-N-phenylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15426688
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15426688
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60205.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446838-34-2
Molekylformel C20H16N2O3
Molekylvikt (g/mol) 332.359
MDL-nummer MFCD00791276
InChI-nyckel QFYBLCAEBPADFC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19167093
IUPAC-namn N-benzyl-4-nitro-N-phenylbenzamide
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN(C2=CC=CC=C2)C(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-4-nitro-N-phenylbenzamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 332.35
Procent renhet 97%