Läs mer
N-bensyl-4-piperidon, 99 %
Produktkod. 10723831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10723831 100 mL Glasflaska 100ml
10409400 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10723831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106131000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3612-20-2 | C12H15NEJ | 189,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3612-20-2
Molekylformel C12H15NO
Molekylvikt (g/mol) 189.26
MDL-nummer MFCD00006192
InChI-nyckel SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-one
PubChem CID 19220
IUPAC-namn 1-bensylpiperidin-4-on
LEDER C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-4-piperidone
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till halm
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 133,0 °C till 135,0 °C (7,0 mmHg)
Flampunkt 71 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5390 till 1,5410
Kvantitet 100 mL
Beilstein 21,IV,3189
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 12 g/L vatten (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, 2-propanol, d.m.f., aceton och kloroform
Formel vikt 189.26
Procent renhet 99%
Fysisk form Oljig vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Benzyl-4-piperidone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.