missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Benzyl 6,7,8,9-Tetrahydro Carvedilol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl 6,7,8,9-Tetrahydro Carvedilol |
| CAS | 1329616-22-9 |
| Molekylformel | C31H36N2O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-[[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]benzylamino]-3-[(2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-5-yl)oxy]-2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C31H36N2O4/c1-35-28-15-7-8-16-29(28)36-19-18-33(20-23-10-3-2-4-11-23)21-24(34)22-37-30-17-9-14-27-31(30)25-12-5-6-13-26(25)32-27/h2-4,7-11,14-17,24,32,34H,5-6,12-13,18-22H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4CCCCc4c23)Cc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | 1-[benzyl-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 500.63 |
| Formel vikt | 500.2675 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?