Läs mer
N-Benzyl-7,8-dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-3-one, TRC
Produktkod. 30334105
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30334105 25 mg
1 options
Produktkod. 30334105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB27618525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-7,8-dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-3-on
CAS 887352-89-8
Molekylformel C19 H21 N O3
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO3/c1-22-17-10-15-8-9-19(21)20(12-14-6-4-3-5-7-14)13-16(15)11-18(17)23-2/h3-7,10-11H,8-9,12-13H2,1-2H3
LEDER COc1cc2CCC(=O)N(Cc3ccccc3)Cc2cc1OC
IUPAC-namn 2-benzyl-7,8-dimethoxy-4,5-dihydro-1H-2-benzazepin-3-one
Molekylvikt (g/mol) 311.37
Formel vikt 311.1521