Läs mer
N-Benzyl-7,8-dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl-7,8-dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-3-on |
| CAS | 887352-89-8 |
| Molekylformel | C19 H21 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO3/c1-22-17-10-15-8-9-19(21)20(12-14-6-4-3-5-7-14)13-16(15)11-18(17)23-2/h3-7,10-11H,8-9,12-13H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2CCC(=O)N(Cc3ccccc3)Cc2cc1OC |
| IUPAC-namn | 2-benzyl-7,8-dimethoxy-4,5-dihydro-1H-2-benzazepin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.37 |
| Formel vikt | 311.1521 |