missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Benzyl-7,8-Dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl-7,8-Dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine |
| CAS | 189885-47-0 |
| Molekylformel | C19 H23 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1H-2-Benzazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-2-(phenylmethyl)-, 2,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dimethoxy-2-(phenylmethyl)-1H-2-benzazepine, N-Benzyl-7,8-dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO2/c1-21-18-11-16-9-6-10-20(13-15-7-4-3-5-8-15)14-17(16)12-19(18)22-2/h3-5,7-8,11-12H,6,9-10,13-14H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2CCCN(Cc3ccccc3)Cc2cc1OC |
| IUPAC-namn | 2-benzyl-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.39 |
| Formel vikt | 297.1729 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?