Läs mer
N-Benzyl-Beta-alanine, TRC
Produktkod. 30179604
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179604 50 mg
30179332 500 mg
30179467 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179604 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB12515550MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5426-62-0
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-beta-alanine
Formel vikt 179.0946
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c12-10(13)6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2,(H,12,13)
IUPAC-namn 3-(benzylamino)propanoic acid
Molekylformel C10H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 179.22
LEDER OC(=O)CCNCc1ccccc1