Läs mer
N-Benzyl-bis(2-chloroethyl)amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl-bis(2-chloroethyl)amine Hydrochloride |
| CAS | 10429-82-0 |
| Molekylformel | C11H15NCl2 . HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Benzylbis(2-chloroethyl)amine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15Cl2N.ClH/c12-6-8-14(9-7-13)10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5H,6-10H2;1H |
| LEDER | Cl.ClCCN(CCCl)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-2-chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.61 |
| Formel vikt | 267.0348 |