Läs mer
N-bensyl carvedilol, TRC
Produktkod. 30344603
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30344603 25 mg
1 options
Produktkod. 30344603 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB23367025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-1-[benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H- carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
CAS 72955-94-3
Molekylformel C31 H32 N2 O4
Kvantitet 25 mg
Synonym (2RS)-1-[Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol, Carvedilol Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C31H32N2O4/c1-35-28-15-7-8-16-29(28)36-19-18-33(20-23-10-3-2-4-11-23)21-24(34)22-37-30-17-9-14-27-31(30)25-12-5-6-13-26(25)32-27/h2-17,24,32,34H,18-22H2,1H3
LEDER COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)Cc5ccccc5
IUPAC-namn 1-[benzyl-[2-(2-metoxyfenoxi)etyl]-3-(9H-karbazol-4-yloxy)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 496.6
Formel vikt 496.2362