Läs mer
N-Benzyl Epinephrine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl Epinephrine-d3 |
| CAS | 1795027-87-0 |
| Molekylformel | C16H16D3NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-[1-Hydroxy-2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethyl]-1,2-benzenediol-d3, N-Benzyl Epinephrine-d3, rac Adrenaline Impurity D-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3/c1-17(10-12-5-3-2-4-6-12)11-16(20)13-7-8-14(18)15(19)9-13/h2-9,16,18-20H,10-11H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | OC(CN(C([2H])([2H])[2H])CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(O)C(O)=C2 |
| IUPAC-namn | 4-[2-[benzyl(trideuteriomethyl)amino]-1-hydroxyethyl]benzene-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.35 |