Läs mer
N-bensyl adrenalin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl Epinephrine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3/c1-17(10-12-5-3-2-4-6-12)11-16(20)13-7-8-14(18)15(19)9-13/h2-9,16,18-20H,10-11H2,1H3 |
| Formel vikt | 273.1365 |