Läs mer
N-Benzyl Glycine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30330033
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30330033 100 mg
1 options
Produktkod. 30330033 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB279808100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl Glycine Hydrochloride
CAS 7689-50-1
Molekylformel C9H11NO2 . HCl
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c11-9(12)7-10-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,10H,6-7H2,(H,11,12);1H
LEDER Cl.OC(=O)CNCc1ccccc1
IUPAC-namn 2-(benzylamino)acetic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 201.65
Formel vikt 201.0557