Läs mer
N-bensylhexadekanamid, TRC
Produktkod. 30468723
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30468723 500 mg
1 options
Produktkod. 30468723 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN288550500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylpalmitamide
CAS 74058-71-2
Molekylformel C23 H39 N O
Kvantitet 500 mg
Synonym N-(Phenylmethyl)hexadecanamide, Macamide 1, N-Benzylhexadecanamide, N-Benzylpalmitamide
InChI formel InChI=1S/C23H39NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-23(25)24-21-22-18-15-14-16-19-22/h14-16,18-19H,2-13,17,20-21H2,1H3,(H,24,25)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCc1ccccc1
IUPAC-namn N-benzylhexadekanamid
Molekylvikt (g/mol) 345.562
Formel vikt 345.303