Läs mer
N-bensylhydroxymedetomidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl Hydroxymedetomidine |
| CAS | 2250243-44-6 |
| Molekylformel | C20H22N2O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethanol, Medetomidine Impurity 21, alpha-(2,3-Dimethylphenyl)-alpha-methyl-1-(phenylmethyl)-1H-imidazole-5-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O/c1-15-8-7-11-18(16(15)2)20(3,23)19-12-21-14-22(19)13-17-9-5-4-6-10-17/h4-12,14,23H,13H2,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cccc(c1C)C(C)(O)c2cncn2Cc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-(3-benzylimidazol-4-yl)-1-(2,3-dimetylfenyl)etanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.4 |
| Formel vikt | 306.1732 |