Läs mer
N-Benzyl Metaxalone, TRC
Produktkod. 30346727
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30346727 5 g
30332256 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30346727 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2850005G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl Metaxalone
Analyt- eller komponentnamn N-Benzyl Metaxalone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H21 N O3
Synonym 3-Benzyl-5-((3,5-dimethylphenoxy)methyl)oxazolidin-2-one
InChI formel InChI=1S/C19H21NO3/c1-14-8-15(2)10-17(9-14)22-13-18-12-20(19(21)23-18)11-16-6-4-3-5-7-16/h3-10,18H,11-13H2,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC1=CC(OCC(OC2=O)CN2CC3=CC=CC=C3)=CC(C)=C1
IUPAC-namn 3-benzyl-5-[(3,5-dimethylphenoxy)methyl]oxazolidin-2-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 311.37494
Kvantitet 5 g
Formel vikt 311.1521