Läs mer
N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride, Mikromol
Beskrivning
N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C16 H18 Cl N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18ClNO.ClH/c17-11-12-19-18(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.ClCCON(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-N-(2-chloroethoxy)-1-phenylmethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.2342 |
| Visa mer |