Läs mer
N-Benzyl-N-(2-ethoxyphenoxy)ethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl-N-(2-ethoxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 434312-10-4 |
| Molekylformel | C17 H21 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO2/c1-3-18(14-15-10-6-5-7-11-15)20-17-13-9-8-12-16(17)19-4-2/h5-13H,3-4,14H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOc1ccccc1ON(CC)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-N-(2-ethoxyphenoxy)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.35 |
| Formel vikt | 271.1572 |