Läs mer
Alfa Aesar™ N-Benzyl-N-(3-pyridylmethylene)amine
Produktkod. 11434680
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434680 250 mg 250mg
11444680 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434680 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H50745.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 71718-88-2
Molekylformel C13H12N2
Molekylvikt (g/mol) 196.253
MDL-nummer MFCD08064239
InChI-nyckel DXDPRQLAIWIMDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-n-pyridin-3-ylmethylene methanamine, n-benzyl-n-3-pyridylmethylene amine, benzyl pyridin-3-ylmethylidene amine, acmc-1bded, n-benzylpyridine-3-methaneimine, benzylpyridin-3-ylmethylene-amine, e-n-benzyl-1-pyridin-3-yl methanimine, benzenemethanamine,n-3-pyridinylmethylene, e-benzyl pyridin-3-ylmethylidene amine, 1e-3-phenyl-1-3-pyridyl-2-azaprop-1-ene
PubChem CID 3851439
IUPAC-namn N-benzyl-1-pyridin-3-ylmethanimine
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN=CC2=CN=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-N-(3-pyridylmethylene)amine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 196.25