Läs mer
Alfa Aesar™ N-Benzyl-N-(3-pyridylmethylene)amine
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl-N-(3-pyridylmethylene)amine |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 196.25 |