Läs mer
N-Benzyl-N-ethyl-4-nitrobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15447478
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15447478
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60983.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 349396-05-0
Molekylformel C16H16N2O3
Molekylvikt (g/mol) 284.32
MDL-nummer MFCD01212056
InChI-nyckel MWXUHJACDKHYRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cbmicro_009552, n-ethyl 4-nitrophenyl-n-benzylcarboxamide
PubChem CID 779809
IUPAC-namn N-benzyl-N-ethyl-4-nitrobenzamide
LEDER CCN(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-N-ethyl-4-nitrobenzamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 284.31
Procent renhet 97%