missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(N-Benzyl-N-ethyl) Amino-3-Hydroxyacetophenone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Benzylethyl-amino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Benzyletilefrone Hydrochloride) |
| CAS | 55845-90-4 |
| Molekylformel | C17 H19 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(Benzylethyl-amino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Benzyletilefrone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO2.ClH/c1-2-18(12-14-7-4-3-5-8-14)13-17(20)15-9-6-10-16(19)11-15;/h3-11,19H,2,12-13H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCN(CC(=O)c1cccc(O)c1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-[benzyl(ethyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.8 |
| Formel vikt | 305.1183 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?