missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Benzyl-N-methyl-2-[N’-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]ethanolamine]acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl-N-methyl-2-[N’-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]ethanolamine]acetamide |
| CAS | 1797114-52-3 |
| Molekylformel | C28 H30 F3 N3 O2 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30F3N3O2S/c1-32(19-21-8-3-2-4-9-21)27(36)20-33(16-17-35)14-7-15-34-23-10-5-6-11-25(23)37-26-13-12-22(18-24(26)34)28(29,30)31/h2-6,8-13,18,35H,7,14-17,19-20H2,1H3 |
| LEDER | CN(Cc1ccccc1)C(=O)CN(CCO)CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N-benzyl-2-[2-hydroxyethyl-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]amino]-N-methylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 529.617 |
| Formel vikt | 529.201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?