missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Benzyl-N,N-dimethyltetradecan-1-aminium Chloride, TRC

Produktkod. 30479600
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479600 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30479600 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN0762555G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Benzyl-N,N-dimethyltetradecan-1-aminium Chloride
CAS 68391-01-5
Molekylformel C23H42N.Cl
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 368
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.