Läs mer
N-bensyl-N-fenylhydrazin hydroklorid, 98+%
Produktkod. 11483607
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483607 25 g 25g
11473607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17367.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 5705-15-7 | C13H15ClN2 | 234,73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5705-15-7
Molekylformel C13H15ClN2
Molekylvikt (g/mol) 234.73
MDL-nummer MFCD00050690
InChI-nyckel JTYLHYOCBGPMNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride, n-benzyl-n-phenylhydrazine hydrochloride, usaf ek-1666, hydrazine, 1-phenyl-1-phenylmethyl-, monohydrochloride, alpha-benzyl-alpha-phenylhydrazine hydrochloride, n-benzyl-n-phenylhydrazinium 1+ chloride, hydrazine, 1-benzyl-1-phenyl-, hydrochloride, 1-benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride van, hydrazine, 1-phenyl-1-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-209lvq
PubChem CID 79785
IUPAC-namn 1-bensyl-l-fenylhydrazin; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NN(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-N-phenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt 178 °C till 181 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3707186
Formel vikt 234.73
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.