Läs mer
N-Benzyl-N-tert-butyl-3,5-dinitrobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15456128
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15456128
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59729.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 349091-80-1
Molekylformel C18H19N3O5
Molekylvikt (g/mol) 357.37
MDL-nummer MFCD02973649
InChI-nyckel OLMWJDGSOFEXIR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3282141
IUPAC-namn N-benzyl-N-tert-butyl-3,5-dinitrobenzamide
LEDER CC(C)(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-N-tert-butyl-3,5-dinitrobenzamide
Kvantitet 1 g
Formel vikt 357.36
Procent renhet 97%