Läs mer
N-bensyl Nortropinon, TRC
Produktkod. 30328878
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30328878 2 g
1 options
Produktkod. 30328878 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2858102G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylnortropinone
CAS 28957-72-4
Molekylformel C14 H17 N O
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C14H17NO/c16-14-8-12-6-7-13(9-14)15(12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13H,6-10H2/t12-,13+
LEDER O=C1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2Cc3ccccc3
IUPAC-namn (1R,5S)-8-benzyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-ett
Molekylvikt (g/mol) 215.29
Formel vikt 215.131