Läs mer
N-bensyl Nortropinon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzylnortropinone |
| CAS | 28957-72-4 |
| Molekylformel | C14 H17 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO/c16-14-8-12-6-7-13(9-14)15(12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13H,6-10H2/t12-,13+ |
| LEDER | O=C1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2Cc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (1R,5S)-8-benzyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.29 |
| Formel vikt | 215.131 |