Läs mer
N-bensyl-p-toluensulfonamid
Produktkod. 15436639
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436639 10 mg 10mg
15426639 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64910.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
En potent hämmare av kalciumstimulerat myosin S1 ATPas | CAS: 1576-37-0 | C14H15NO2S | 261,339 g/mol
En potent hämmare av kalciumstimulerad myosin S1 ATPase
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1576-37-0
Molekylformel C14H15NO2S
Molekylvikt (g/mol) 261.339
MDL-nummer MFCD00159328
InChI-nyckel WTHKAJZQYNKTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-p-toluenesulfonamide, n-tosylbenzylamine, p-toluenesulfonamide, n-benzyl, n-benzyl-p-toluenesulphonamide, n-benzyl-4-methyl-benzenesulfonamide, n-benzyl-4-methylbenzene-1-sulfonamide, n-benzyl-p-toluene sulphonamide, benzenesulfonamide, 4-methyl-n-phenylmethyl, 4-methyl-n-phenylmethyl benzenesulfonamide, 4-methyl-n-phenylmethyl-benzenesulfonamid
PubChem CID 95801
IUPAC-namn N-bensyl-4-metylbensensulfonamid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-p-toluenesulfonamide
Smältpunkt 115 °C
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 261.34
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.