Läs mer
N-bensyl-p-toluensulfonamid, TRC
Produktkod. 30345003
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30345003 25 mg
1 options
Produktkod. 30345003 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB31519025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-p-Toluenesulfonamide
CAS 1576-37-0
Molekylformel C14 H15 N O2 S
Kvantitet 25 mg
Synonym BTS
InChI formel InChI=1S/C14H15NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCc2ccccc2
IUPAC-namn N-bensyl-4-metylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 261.34
Formel vikt 261.0823