Läs mer
N-Benzyl-(S)-proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl-(S)-proline |
| CAS | 31795-93-4 |
| Molekylformel | C12 H15 N O2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO2/c14-12(15)11-7-4-8-13(11)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,14,15)/t11-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2S)-1-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.25 |
| Formel vikt | 205.1103 |