Läs mer
N-Benzyl Salbutamol Acetonide Methyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl Salbutamol Acetonide Methyl Ether |
| CAS | 1797879-98-1 |
| Molekylformel | C24H33NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | alpha-[[N-(1,1-Dimethylethyl)-N-benzylamino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33NO3/c1-23(2,3)25(15-18-10-8-7-9-11-18)16-22(26-6)19-12-13-21-20(14-19)17-27-24(4,5)28-21/h7-14,22H,15-17H2,1-6H3 |
| LEDER | COC(CN(Cc1ccccc1)C(C)(C)C)c2ccc3OC(C)(C)OCc3c2 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-N-[2-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-2-methoxyethyl]-2-methylpropan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.52 |
| Formel vikt | 383.246 |