Läs mer
N-Benzyl Salbutamol Acetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyl Salbutamol Acetonide |
| CAS | 1797114-57-8 |
| Molekylformel | C23H31NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | α-[[(1,1-Dimethylethyl)(phenylmethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol, N-Benzyl Salbutamol Acetonide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H31NO3/c1-22(2,3)24(14-17-9-7-6-8-10-17)15-20(25)18-11-12-21-19(13-18)16-26-23(4,5)27-21/h6-13,20,25H,14-16H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C)N(CC(O)c1ccc2OC(C)(C)OCc2c1)Cc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-[benzyl(tert-butyl)amino]-1-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.4971 |
| Formel vikt | 369.2304 |