Läs mer
N-bensylsalbutamon hydroklorid, TRC
Produktkod. 30348375
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30348375 250 mg
1 options
Produktkod. 30348375 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB289000250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride
CAS 24085-08-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C20 H25 N O3 . Cl H
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride, Salbutamol Sulphate Imp. G (EP) as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-20(2,3)21(12-15-7-5-4-6-8-15)13-19(24)16-9-10-18(23)17(11-16)14-22;/h4-11,22-23H,12-14H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CC(C)(C)N(CC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1)Cc2ccccc2
IUPAC-namn 2-[benzyl(tert-butyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymetyl)fenyl]etanon; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 363.88
Formel vikt 363.1601