Läs mer
N-bensylsalbutamon hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride |
| CAS | 24085-08-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 H25 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride, Salbutamol Sulphate Imp. G (EP) as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-20(2,3)21(12-15-7-5-4-6-8-15)13-19(24)16-9-10-18(23)17(11-16)14-22;/h4-11,22-23H,12-14H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C)(C)N(CC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-[benzyl(tert-butyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymetyl)fenyl]etanon; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.88 |
| Visa mer |