Läs mer
N-bensyl-tert-butylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11304484
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304484 100 g 100g
11394474 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304484 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01146.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3378-72-1 | C11H17N | 163.264 g/mol
N-bensyl-tert-butylamin, används som en skyddad amin. Det hjälper till med oxidationen till motsvarande hydroxylamin och nitron.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-bensyl-tert-butylamin, används som en skyddad amin. Det hjälper till med oxidationen till motsvarande hydroxylamin och nitron.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3378-72-1
Molekylformel C11H17N
Molekylvikt (g/mol) 163.264
MDL-nummer MFCD00008798
InChI-nyckel DLSOILHAKCBARI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tert-butyl benzylamine, n-tert-butylbenzylamine, n-benzyl-tert-butylamine, tert-butylbenzylamine, n-t-butylbenzylamine, benzenemethanamine, n-1,1-dimethylethyl, benzyl tert-butyl amine, tert-butyl benzylamine, t-butylbenzylamine, n-1,1-dimethylethyl benzylamine
PubChem CID 76908
IUPAC-namn N-bensyl-2-metylpropan-2-amin
LEDER CC(C)(C)NCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-tert-butylamine
Smältpunkt -30°C to -25°C
Densitet 0.899
Kokpunkt 218°C to 220°C
Flampunkt 88°C (190°F)
Linjär formel C6H5CH2NHC(CH3)3
Brytningsindex 1.497
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 507464
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 163.27
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.