Läs mer
N-bensyltert-butylamin, Mikromol™
Produktkod. 17912556
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17912556 100 mg
1 options
Produktkod. 17912556 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0440.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-bensyltert-butylamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-tert-butylamine
CAS 3378-72-1
Analyt- eller komponentnamn N-Benzyl-tert-butylamine
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C11 H17 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-Benzyl-tert-butylamine
InChI formel InChI=1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)NCc1ccccc1
IUPAC-namn N-benzyl-2-metylpropan-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 163.26
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 163,1361 g/mol