missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Benzyl-tert-butylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 3378-72-1 |
| Smältpunkt | -30°C to -25°C |
| Densitet | 0.90 g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | C6H5CH2NHC(CH3)3 |
| MDL-nummer | MFCD00008798 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | N-Benzyl-tert-butylamine, N-tert-Butylbenzylamine, N-Benzyl-tert-butylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.26 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?