missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Benzylacetamide, TRC

Produktkod. 30005734
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005734 1 g
30011289 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005734 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2263151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 588-46-5
Molekylformel C9 H11 N O
Molekylvikt (g/mol) 149.19
Synonym N-(Phenylmethyl)acetamide, N-Benzylacetamide, Lacosamide Imp. G (Pharmeuropa), Acetamide, N-(phenylmethyl)-, Acetamide, N-benzyl- (6CI,7CI,8CI), N-Acetylbenzylamine, NSC 8065
IUPAC-namn N-benzylacetamide
LEDER CC(=O)NCc1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Benzylacetamide
Kvantitet 1 g
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-8(11)10-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,10,11)
Formel vikt 149.0841
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.