Läs mer
N-Benzylacrylamide, 96%
Produktkod. 11337776
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337776 5 g 5g
11327776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11450.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13304-62-6 | C10H11NO | 161.204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13304-62-6
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.204
MDL-nummer MFCD00015333
InChI-nyckel OHLHOLGYGRKZMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylacrylamide, 2-propenamide, n-phenylmethyl, n-benzyl acrylamide, acmc-20ak6s, enamine_005841
PubChem CID 139428
IUPAC-namn N-bensylprop-2-enamid
LEDER C=CC(=O)NCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylacrylamide
Smältpunkt 59°C to 62°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2690053
Formel vikt 161.21
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.