Läs mer
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal, 96%
Produktkod. 11461488
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461488 5 g 5g
11451488 1 g 1g
11471488 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11461488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13841.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61190-10-1 | C13H21NO2 | 223.316 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61190-10-1
Molekylformel C13H21NO2
Molekylvikt (g/mol) 223.316
MDL-nummer MFCD00051599
InChI-nyckel SXFVQTYQHWRYOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal, benzyl 2,2-diethoxyethyl amine, n-benzyl-n-2,2-diethoxyethyl amine, 2,2-diethoxyethyl benzylamine, acmc-20ak6r, benzylaminoacetaldehyde diethylacetal, benzyl-2,2-diethoxy-ethyl-amine, benzylamino-acetaldehyde diethyl acetal, n-benzyl 2-aminoacetaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 521961
IUPAC-namn N-bensyl-2,2-dietoxietanamin
LEDER CCOC(CNCC1=CC=CC=C1)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Kokpunkt 115°C to 117°C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 5 g
Beilstein 2694610
Formel vikt 223.32
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.