Läs mer
N-bensylanilin, Mikromol™
Description
N-bensylanilin
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Benzylaniline |
| CAS | 103-32-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Benzylaniline |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H13 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-Benzylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2 |
| LEDER | C(Nc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-bensylanilin |
| Show More |