Läs mer
N-bensylanilin, TRC
Produktkod. 30346438
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30346438 25 g
1 options
Produktkod. 30346438 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB22494025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylaniline
CAS 103-32-2
Molekylformel C13 H13 N
Kvantitet 25 g
Synonym N-Benzylaniline, Benzylphenylamine, N-Benzyl-N-phenylamine, Benzylaniline, N-Benzylbenzenamine, N-Benzylphenylamine, N-Phenyl-N-benzylamine, N-Phenylbenzenemethanamine, NSC 147284, Phenylbenzylamine, N-Phenylbenzylamine
InChI formel InChI=1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
LEDER C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn N-bensylanilin
Molekylvikt (g/mol) 183.25
Formel vikt 183.1048