Läs mer
N-bensylbensalamid, 99 %
Produktkod. 10164350 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10164350 25 g Plastflaska 25g
10068731 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10164350 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 191170250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 1485-70-7 | C14H13NO | 211,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1485-70-7
Molekylformel C14H13NO
Molekylvikt (g/mol) 211.26
MDL-nummer MFCD00003070
InChI-nyckel LKQUCICFTHBFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, n-phenylmethyl, n-benzyl-benzamide, phenyl-n-benzylcarboxamide, benzoylbenzylamine, n∼1∼-benzylbenzamide, benzamide, n-benzyl, n-phenylmethyl benzamide, acmc-1bx9y, n-benzylbenzamide, lkqucicfthbfal-uhfffaoysa
PubChem CID 73878
IUPAC-namn N-bensylbensamid
LEDER O=C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylbenzamide
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 104,0 °C till 107,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CONHCH2C6H5
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 211.26
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Benzylbenzamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.