Läs mer
N-bensylbensamid, TRC
Produktkod. 30343368
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30343368 50 mg
1 options
Produktkod. 30343368 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB13019850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylbenzamide
CAS 1485-70-7
Molekylformel C14H13NO
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13NO/c16-14(13-9-5-2-6-10-13)15-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2,(H,15,16)
LEDER O=C(C1=CC=CC=C1)NCC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn N-benzylbensamid
Molekylvikt (g/mol) 211.25
Formel vikt 211.0997