Läs mer
N-bensylbensamid, TRC
Produktkod. 30339476
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30339476 100 mg
1 options
Produktkod. 30339476 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB130198100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylbenzamide
CAS 1485-70-7
Molekylformel C14H13NO
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13NO/c16-14(13-9-5-2-6-10-13)15-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2,(H,15,16)
LEDER O=C(C1=CC=CC=C1)NCC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn N-benzylbensamid
Molekylvikt (g/mol) 211.25
Formel vikt 211.0997
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.