Läs mer
N-Benzylcyclohexanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzylcyclohexanamine |
| CAS | 4383-25-9 |
| Molekylformel | C13 H19 N |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,13-14H,2,5-6,9-11H2 |
| LEDER | C(NC1CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-benzylcyclohexanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.297 |
| Formel vikt | 189.152 |