missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Benzyldiacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyldiacetamide |
| CAS | 3027-02-9 |
| Molekylformel | C11H13NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Benzyldiacetamide, N,N-Diacetylbenzylamine, N-Acetyl-N-(phenylmethyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO2/c1-9(13)12(10(2)14)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)N(Cc1ccccc1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-acetyl-N-benzylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vikt | 191.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?