Läs mer
N-bensyldimetylamin, 98+%
Produktkod. 11444843
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
5000ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444843 1000 mL 1000ml
11454843 250 mL 250ml
11464843 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444843 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12191.AU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1049.36 SEK
    942.65 SEK / 1000ml
    Save 106.71 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-83-3 | C9H13N | 135,21 g/mol
N,N-dimetylbensylamin används vid framställning av bis[(N,N-dimetylamino)bensyl]selenid. Det fungerar som en katalysator i härdningsreaktionen av formuleringar av diglycidyleter av bisfenol A och tetrahydroftalsyraanhydrid. Den genomgår riktad ortometallering med butyllitium. Det reagerar med metyljodid för att få ammoniumsalt, som används som fasöverföringskatalysatorer. Vidare används det som en katalysator för bildning av polyuretanskum och epoxihartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetylbensylamin används vid framställning av bis[(N,N-dimetylamino)bensyl]selenid. Det fungerar som en katalysator i härdningsreaktionen av formuleringar av diglycidyleter av bisfenol A och tetrahydroftalsyraanhydrid. Den genomgår riktad ortometallering med butyllitium. Det reagerar med metyljodid för att få ammoniumsalt, som används som fasöverföringskatalysatorer. Vidare används det som en katalysator för bildning av polyuretanskum och epoxihartser.
Löslighet Något blandbar
med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Oförenlig med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-83-3
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD00008329
InChI-nyckel XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylbenzylamine, benzyldimethylamine, n-benzyldimethylamine, dimethylbenzylamine, bdma, benzenemethanamine, n,n-dimethyl, benzyl-n,n-dimethylamine, n-phenylmethyl dimethylamine, n,n-dimethylbenzenemethanamine, araldite accelerator 062
PubChem CID 7681
IUPAC-namn N,N-dimetyl-l-fenylmetanamin
LEDER CN(C)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyldimethylamine
Smältpunkt -75 °C
Densitet 0.9
Kokpunkt 183 °C till 184 °C
Flampunkt 54 °C (129 °F)
Linjär formel C6H5CH2N(CH3)2
Brytningsindex 1.501
Kvantitet 1000 mL
UN-nummer UN2619
Beilstein 1099620
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 135.21
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.