Läs mer
N-Benzylethanamin (Benzyletylamin), Mikromol™
Produktkod. 30050119
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050119 100 mg
1 options
Produktkod. 30050119 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0035.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-Benzyletanamin (Benzyletylamin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
CAS 14321-27-8
Analyt- eller komponentnamn N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C9 H13 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Etilefrine Hydrochloride Imp. F (EP), Etilefrine Imp. F (EP), N-Benzylethanamine, Benzylethylamine, Etilefrine Hydrochloride Impurity F, Etilefrine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
LEDER CCNCc1ccccc1
IUPAC-namn N-benzylethanamin
Molekylvikt (g/mol) 135.21
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 135,1048 g/mol