Läs mer
N-bensyletanolamin, 96 %
Produktkod. 11442898
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442898 500 g 500g
11452898 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16866.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 104-63-2 | C9H13NO | 151,21 g/mol
Har farmaceutiska tillämpningar. N-bensyletanolamin används vid syntes av imidazoler som potenta kalcitonin (CGRP)-antagonister. Det hjälper också till vid framställningen av bensofuserade hydroxamixsyror, som användbara fragment för syntesen av histon-deacetylashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Har Farmaceutiska tillämpningar. N-bensyletanolamin används vid syntes av imidazoler som potenta kalcitonin (CGRP)-antagonister. Det hjälper också till vid framställningen av bensofuserade hydroxamixsyror, som användbara fragment för syntesen av histon-deacetylashämmare.
Löslighet Lösligt i vatten
162 g/L (25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-63-2
Molekylformel C9H13NO
Molekylvikt (g/mol) 151.21
MDL-nummer MFCD00002840
InChI-nyckel XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylethanolamine, 2-benzylamino ethanol, benzylaminoethanol, benzylethanolamine, ethanol, 2-phenylmethyl amino, 2-benzylamino ethan-1-ol, benzyl ethanolamine, n-benzyle ethanol amine, ethanol, 2-benzylamino, unii-48121ms9jm
PubChem CID 4348
IUPAC-namn 2-(bensylamino)etanol
LEDER OCCNCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylethanolamine
Smältpunkt -30 °C
Densitet 1.063
pH 11
Kokpunkt 240 °C
Flampunkt 130 °C (266 °F)
Brytningsindex 1.543
Kvantitet 500 g
Beilstein 775164
Löslighetsinformation Löslig i vatten 162 g/L (25 °C).
Formel vikt 151.21
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.